Principaux documents
Z690384
Ace replacement reactor head, PTFE
4 openings, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors, diam. 60 mm, joint: ST/NS 24/40
1 EA
309,00 €
309,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
309,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
309,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 12858-15
Diamètre
60 mm
Catégories apparentées
Description générale
The Ace reactor heads are replacements for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.