Principaux documents
Z690015
Sigma-Aldrich
Aldrich® bath clamp
size L
1 EA
72,50 €
72,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
72,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
72,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
L
Capacité de la mâchoire
0-46 mm
Largeur de la fixation
11 mm
Description générale
Corrosion resistant nickel-plated finish. Holds glassware, tubes and thermometers onto bath walls up to 9mm thick. Knurled thumbscrew tightens jaws to hold objects firmly. Large bath clamp is supplied with vinyl and fiberglass sleeve prong covers for high temperature applications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC