Principaux documents
Z684856
Ace cylindrical reaction flask
capacity 4 L, 150 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-20 mm , zero dead space
1 EA
1 070,00 €
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 070,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6518-20
Capacité
4 L
Taille de la vanne
0-20 mm , zero dead space
Catégories apparentées
Description générale
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.