Principaux documents
Z680699
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
amber glass, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
1178429
10 EA
575,00 €
575,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
575,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
575,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass bottle
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GLS80)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 1178429
Capacité
500 mL
Couleur
amber glass
Description générale
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
  • Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
  • For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences