Principaux documents
Z676691
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 100E, Reload insert
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
5 X 960 EA
679,00 €
679,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 X 960 EA
679,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
679,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier
Reload insert
Tip design ART 100E
Conditionnement
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2065E-05-RI
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
100 μL
Volume
100 μL
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.