Z676411
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 200 mm, temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
57,10 €
About This Item
57,10 €
Produits recommandés
Caractéristiques
immersion level 50 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60400-0100
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure de la température
-10-150 °C
Longueur
200 mm
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Catégories apparentées
Description générale
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging