Principaux documents
Z673374
Combination blocks for Talboys block heater
For 6, 12, 13 and 25 mm test tubes.
1 EA
143,00 €
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
143,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.73
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 3 x 25 mm tubes
to hold 5 x 12/13 mm tubes
to hold 6 x 6 mm tubes
Fabricant/nom de marque
Troemner 949107
Puits, diam. × P
8.3 mm × 48.4 mm
Description générale
Holds six 6 mm, five 12/13 mm, and three 25 mm tubes.
These blocks have been designed for variable sized samples. Single block.