Principaux documents
Z654787
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.2 one-hand attachment, 88 mm, round, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
1 EA
30,50 €
30,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
30,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103814
Nomenclature NACRES :
NB.73
30,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3342300
Diamètre
88 mm
Description générale
IKA VG 3.2 One-hand attachment, round, 88 mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG