Principaux documents
Z645184
IKA® A 11.1 spare beater
A 11.1 spare beater, 1/cs
1 EA
128,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
128,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.74
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 2904600
Adéquation
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 6)
Description générale
Stainless steel replacement bat for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 6.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG