Z620068
DURAN culture flask, Erlenmeyer
borosilicate glass flask, working volume 500 mL, non-sterile
Synonyme(s) :
217714402
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass flask
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217714402
D.E. du col
38 mm
Volume de travail
500 mL
Raccords
38 mm (1 1/2 in.) neck
Type de liaison
non-treated surface