Principaux documents
Z612006
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1 m
1 EA
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
385,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.77
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
metal (triple insulated with connector M16x1)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930210
Paramètres
−100-350 °C temperature
Longueur
1 m
Catégories apparentées
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.