Principaux documents
Z611204
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
1000 EA
83,50 €
83,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
83,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.79
83,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 9211310
L × D.I. × D.E.
100 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Diam. du tube
0.95 mm
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.