Principaux documents
Z610461
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 5 mL, accuracy: 0.05 mL
2 EA
25,20 €
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
25,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
25,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
hexagonal glass base
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 224 01 54
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure du volume
5 mL, accuracy: 0.05 mL
Hauteur
115 mm
Couleur
blue graduations
Description générale
With spout. Conformity certified with dated batch identification. Main point ring graduation, calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T2.
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.