Principaux documents
Z610232
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
12 EA
85,80 €
85,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
85,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
85,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 1340140
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
330 mm
Capacité
2 mL , 0.01 mL accuracy
Couleur
amber graduations
Description générale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.