Principaux documents
Z607231
Bohlender round-bottom flasks
capacity 100 mL,
no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 14/23
1 EA
596,00 €
596,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
596,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
596,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Joint
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS14/23
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Bohlender A 156-12
Disponibilité
not available in USA and Canada
Paramètres
≤250 °C temperature
Capacité
100 mL
Description générale
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH