Principaux documents
Z569879
2mag MIXcontrol eco control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
Synonyme(s) :
control unit, power bank, power unit
1 EA
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
2mag 90100
Paramètres
120-1.200 rpm speed
Larg. × P × H
65 mm × 50 mm × 45 mm
Poids
0.50 kg
Sortie
10 W (stirring power)
Description générale
Control unit for small to medium volumes and the connection of one stirring dirve MIXdrive, 10W stirring power, speed range from 100 to 1,200 rpm, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.