Principaux documents
Z568597
Krytox® XHT-BDZ grease
weight 2 oz (tube)
1 EA
280,00 €
280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
280,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
15121900
Nomenclature NACRES :
NB.35
280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Du Pont
Poids
2 oz (tube)
Description générale
Designed for high temperature applications in the 288°C (550°F) range and higher. Chemically inert, non-flammable. Has low oil evaporation and is thickened with a non-melting thickener to allow use at temperatures above the melting point of common greases. White, creamy consistency. Useful temp range: 23 to 680°F with intermittent spikes greater than or equal to 752°F.
Informations légales
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable