Principaux documents
Z567264
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
1 EA
187,00 €
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
187,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type PTFE plug seal
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8417-05
Capacité
100 mL
Diamètre
62 mm
Description générale
Heavy-wall borosilicate glass flasks are pressure rated to 60 psig at 120°C. The rounded bottom facilitates use in heating mantles and for other round-bottom flask applications. Flasks are supplied complete with #15 Ace-Thred PTFE front seal bushing and FETFE® O-ring.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Front SealBack Seal
7 Z504661 Z504742
15 Z504858 Z505021
25 Z505056 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1