Principaux documents
Z565008
Vacuum accessories for Buchi® vacuum pumps
Valve unit
Synonyme(s) :
Vacuum Pump Accessories
1 EA
848,00 €
848,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
848,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
Nomenclature NACRES :
NB.43
848,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Büchi 47160
Description générale
This valve comes with a Woulff bottle and an attachment for Rotavapors. Not to be used with V700/710 pump in stand alone systems.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG