Principaux documents
Z561575
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 305 mm, glass
1 EA
190,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-20-150 °C
Description générale
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.