Principaux documents
Z553573
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser-trap with SafetyBarb® tubing connector
reservoir capacity 1,000 mL, Overall H 490 mm
1 EA
805,00 €
805,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
805,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
805,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
H totale
490 mm
Capacité du réservoir
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
This glassware features removable polypropylene hose barb connections for 1/4 in. I.D. tubing. The barbs eliminate accidental glassware breakage when installing or removing tubing. A silicone rubber seal ensures a liquid and vacuum-tight connection to the glass GL-14 thread. Simply unscrew the cap to remove the hose barb. 4 mm PTFE stopcock.
Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1