Principaux documents
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Code UNSPSC :
41102406
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le produit Z551600 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
Chemat KW-4AH-220
Chemat
Disponibilité
not available in EU
Plage de mesure de la température
120-660 °F, resolution: 1 °C
Paramètres
50-350 °C temp. range
Larg. × L
6 in. × 6 in.
Description générale
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.