Principaux documents
Z551597
Chemat compact hotplate
AC/DC input 110 V AC
1 EA
3 690,00 €
3 690,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 690,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102406
Nomenclature NACRES :
NB.79
3 690,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
110 V (AC)
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Chemat KW-4AH-115
Chemat
Disponibilité
not available in EU
Plage de mesure de la température
120-660 °F, resolution: 1 °C
Paramètres
50-350 °C temp. range
Larg. × L
6 in. × 6 in.
Couleur
none
Description générale
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.