Z550396
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
60 mL
Diam. du disque
40 mm
Diam. de la tige
12 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC