Z548626
Aldrich® addition funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/20
Hauteur
300 mm
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC