Principaux documents
Z548189
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
560,00 €
560,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
560,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
560,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
1,500 mL
Diam. du disque
120 mm
Dimension de pores
70-100 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC