Principaux documents
Z548057
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 25 mL
1 EA
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
conical
Capacité
25 mL
Alésage du robinet d'arrêt
2 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC