Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
Z545503
Sigma-Aldrich
Molymod® Individual organic model set
DNA (includes stand, 46cm H)
1 SET
326,00 €
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 SET
326,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
60104506
Nomenclature NACRES :
NB.17
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
base-pairs 10
Fabricant/nom de marque
Molymod
Description générale
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
Informations légales
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.