Principaux documents
Z544191
Molymod® Atoms and Bonds
Sulfur, no. of holes, 4, diam. 23 mm, angle, 109.50
1 PKG
11,10 €
11,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
11,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
60104505
Nomenclature NACRES :
NB.17
11,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
angle 109.50
no. of holes 4
Fabricant/nom de marque
Molymod
Diamètre
23 mm
Couleur
yellow
Conditionnement
1PAK = 10EA
10PAK = 10 x 1PAK or 100EA
Informations légales
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.