Principaux documents
Z532940
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
1 EA
257,00 €
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
257,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
50 mL
Taille du raccord de sortie
2 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC