Principaux documents
Z530689
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 5, joint: ST/NS 14/20
1 EA
1 820,00 €
1 820,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 820,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 820,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Caractéristiques
positions 5
Longueur
500 mm
Description générale
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH