Principaux documents
Z516333
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
1 EA
974,00 €
974,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
974,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
974,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
D.E.
28 mm
H totale
230 mm
Catégories apparentées
Description générale
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.