Principaux documents
Z516120
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
male joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
storage tubes, tube flask, tube storage
1 EA
119,00 €
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
119,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless cap
colorless tube
round bottom
Joint
male joint: ST/NS29/32
Caractéristiques
graduations: no
Capacité
100 mL
Description générale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.