Principaux documents
Z516058
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 14/20, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
storage tubes, tube flask, tube storage
1 EA
128,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
128,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless cap
colorless tube
round bottom
Joint
female joint: ST/NS14/20
Caractéristiques
graduations: no
Capacité
250 mL
Description générale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.