Principaux documents
Z515523
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, non-coated, heavy wall
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
1 EA
32,90 €
32,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
32,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
32,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Joint
joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Capacité
25 mL
Description générale
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC