Principaux documents
Z512907
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
rubber septa (silicone)
translucent septa
Utilisation
ST/NS: 24/40
Caractéristiques
fits neck I.D. 20.5 mm
Conditionnement
pack of 50 ea
D.E. du fond
23 mm
Catégories apparentées
Description générale
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone