Principaux documents
Z512885
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
1 PKG
223,00 €
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
223,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
rubber septa (silicone)
translucent septa
Utilisation
ST/NS: 19/22
Caractéristiques
fits neck I.D. 17.5 mm
Conditionnement
pack of 50 ea
D.E. du fond
19.5 mm
Description générale
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone