Principaux documents
Z511234
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Fine
1 EA
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
159,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Diamètre
74.5 mm
Dimension de pores
4-5.5 μm