Documents
Z507237
Supelco
Adaptateur Swagelok® Michel-Miller
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #11
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 584444
Technique(s)
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
Raccords
Ace-Thred for #11
Description générale
Utilisé pour faire des connexions Swagelock avec de la verrerie avec filtage Ace. Une extrémité est Ace-Thred, l′autre est NPTF. Permet de connecter des tubes à des colonnes M-M. Les adaptateurs avec Ace-Thred#50 s′adaptent sur les grandes colonnes Ace.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company