Documents
Z507008
Supelco
Bouchon de colonne Michel-Miller
Back seal, PTFE, thread size 15 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 584547
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille du filetage
15 mm
Description générale
Bouchon solide utilisé comme arrêt avec les Ace-Threds. Ferme les extrémités des colonnes M-M. Les bouchons avec Ace-Thread# 50 s′adaptent sur les grandes colonnes. Ace-Thred #50.