Principaux documents
Z505110
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 34.5 mm, wall size 3.5 mm
1 PKG
66,20 €
66,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
66,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
66,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855742
D.I.
34.5 mm
Taille de la paroi
3.5 mm
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.