Principaux documents
Z504696
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 7.6 mm, wall size 1.78 mm
1 PKG
30,10 €
30,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
30,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
30,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855706
D.I.
7.6 mm
Taille de la paroi
1.78 mm
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.