Principaux documents
Z502758
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
8-425 thread for 13-425
Synonyme(s) :
747205-0813
1 EA
29,50 €
29,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
29,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
29,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Raccords
8-425 thread for 13-425
Description générale
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
Caractéristiques et avantages
  • Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
  • Blue glass-filled nylon
  • For use to 150 °C