Principaux documents
Z500070
Sigma-Aldrich
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 36 in.
1 EA
154,00 €
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
154,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
white low-density polyethylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F36831-0001
Longueur du manche
36 in.
Description générale
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP