Principaux documents
Z422851
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
1 EA
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
127,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.24
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Fabricant/nom de marque
Aldrich
Capacité
15 mL
Diam. du disque
20 mm
Diam. du filtre
20 mm
Raccords
GL 32 thread
Catégories apparentées
Description générale
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC