Principaux documents
Z413542
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
1 EA
138,00 €
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
138,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Catégories apparentées
Description générale
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC