Principaux documents
Z411973
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass helices
coil I.D. ~6 mm
500 G
622,00 €
1 KG
827,00 €
622,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 G
622,00 €
1 KG
827,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
622,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
D.I. de l'hélice
~6 mm
Catégories apparentées
Description générale
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC