Principaux documents
Z409103
Sigma-Aldrich
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 125 mm
Synonyme(s) :
Mortar and Pestle Set
1 EA
1 370,00 €
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
agate
Profondeur
42 mm
D.I.
102 mm
D.E.
125 mm
Description générale
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.