Principaux documents
Z406279
Sigma-Aldrich
Sure/Seal bottles
capacity 125 mL, amber glass
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
amber glass
round bottle
Joint
joint threaded neck
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
125 mL
Description générale
Order overcaps, steel crown caps, and PTFE-faced liners separately.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC