Principaux documents
Z404217
IKA® MS minishaker test tube inserts
pack of 1 ea
1 EA
66,50 €
66,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
66,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
Nomenclature NACRES :
NB.73
66,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA L001850
Description générale
  • for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
  • for 6 test tubes, diam 12 mm
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG